Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylen-søjle BIG-pakker
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
500 mg
1000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 250
Tekniske data
Tekniske data
| Grundmateriale | Silica |
| Kulstofbelastning | 14% |
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Kolonnetype | SPE |
| Sengens vægt | 500 mg |
| Til brug med (applikation) | Fast fase ekstraktion |
| Partikelstørrelse | 45μ m |
| Sorbent | Chromabond C18 |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Endcapped | Nej |
| Vis mere |