Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 polypropylen søjle
Artikelnummer. 10532301 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Sengens vægt:
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) Tamaño de la unidad
10532301 500 mg 6 ml Pakke med 30
10237890 100 mg 1 ml Pakke med 100
10339580 200 mg 3 ml Pakke med 50
10074220 500 mg 3 ml Pakke med 50
10319680 1000 mg 6 ml Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10532301 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730004
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Ver todas las promociones
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Chromabond™ C18 polypropylen søjle
Especificaciones
Grundmateriale Silica
Kulstofbelastning 14%
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 ml
Kolonnetype SPE
Sengens vægt 500 mg
Til brug med (applikation) Fast fase ekstraktion
Partikelstørrelse 45μ m
Sorbent Chromabond C18
Type Solid Phase Extraction Column
Funktionalitet/Interaktionstype Polar sekundær interaktion
Porestørrelse 60μ m
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.