Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 polypropylen søjle
Artikelnummer. 10319680 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Sengens vægt:
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) unitSize
10319680 1000 mg 6 ml Pakke med 30
10237890 100 mg 1 ml Pakke med 100
10339580 200 mg 3 ml Pakke med 50
10074220 500 mg 3 ml Pakke med 50
10532301 500 mg 6 ml Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10319680 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Chromabond™ C18 polypropylen søjle
Tekniske data
Grundmateriale Silica
Kulstofbelastning 14%
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 ml
Kolonnetype SPE
Sengens vægt 1000 mg
Til brug med (applikation) Fast fase ekstraktion
Partikelstørrelse 45μ m
Sorbent Chromabond C18
Type Solid Phase Extraction Column
Funktionalitet/Interaktionstype Polar sekundær interaktion
Porestørrelse 60μ m
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g