Tekniske data
| Grundmateriale | Silica |
| Kulstofbelastning | 14% |
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Kolonnetype | SPE PAH |
| Til brug med (applikation) | Fastfaseekstraktionsanalyse af PAH |
| Partikelstørrelse | 45μ m |
| Sorbent | Chromabond C18 |
| Type | SPE PAH Kolonne |
| Endcapped | Nej |
| Porestørrelse | 60μ m |
| Vis mere |