Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec polypropylen søjle
Artikelnummer. 10711591 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Sengens vægt:
200 mg
500 mg
1000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) unitSize
10711591 500 mg 6 ml Pakke med 30
10618061 200 mg 3 ml Pakke med 50
10513861 500 mg 3 ml Pakke med 50
10054280 1000 mg 6 ml Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10711591 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730014
Tekniske data
Grundmateriale Silica
Kulstofbelastning 14%
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 ml
Kolonnetype SPE
Sengens vægt 500 mg
Til brug med (applikation) Fast fase ekstraktion
Partikelstørrelse 45μ m
Sorbent Chromabond C18 ec
Type Solid Phase Extraction Column
Endcapped Ja
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Porestørrelse 60μ m
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g