Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec Glassøjle
Artikelnummer. p-8012004 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
200 mg
500 mg
1000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10480702
Brand: Macherey-Nagel™ 730012G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Grundmateriale Silica
Kulstofbelastning 14%
Kolonnekapacitet (metrisk) 3 ml
Kolonnetype SPE
Sengens vægt 200 mg
Til brug med (applikation) Fast fase ekstraktion
Partikelstørrelse 45μ m
Sorbent Chromabond C18 ec
Type Solid Phase Extraction Column
Endcapped Ja
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Porestørrelse 60μ m
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g