Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec Glassøjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
200 mg
500 mg
1000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Grundmateriale | Silica |
| Kulstofbelastning | 14% |
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Kolonnetype | SPE |
| Sengens vægt | 500 mg |
| Til brug med (applikation) | Solid Phase Extraction |
| Partikelstørrelse | 45 μm |
| Sorbent | Chromabond C18 ec |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Endcapped | Yes |
| Vis mere |