Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C 18 ec Polypropylen SPE-søjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Grundmateriale | Silica |
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 1 mL |
| Kolonnetype | SPE Hydra |
| Til brug med (applikation) | HPLC, GC, TLC , SPE-ansøgning |
| Partikelstørrelse | 45μ m |
| Sorbent | Chromabond C 18 ec |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Endcapped | Ja |
| Funktionalitet/Interaktionstype | Ikke-polær, hydrofobisk |
| Partikelform | Kugleformet |
| Vis mere |