Tekniske data
| Grundmateriale | Silica |
| Kulstofbelastning | 14% |
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Kolonnetype | SPE |
| Til brug med (applikation) | Solid Phase Extraction Endcapped |
| Partikelstørrelse | 45μ m |
| Sorbent | Chromabond C 18 ec |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Endcapped | Ja |
| Funktionalitet/Interaktionstype | Ikke-polær, hydrofob interaktion |
| Vis mere |