Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ BT 80 SiOH-søjle
Artikelnummer. 15144202 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
240 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15144202 240 mm Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 15144202 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 732964
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Tekniske data
Længde (metrisk) 240 mm
Type Flash kolonne
Diameter (metrisk) Udvendig 30.8 mm
Til brug med (udstyr) Biotage Isolera systemer