Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ BT 330 SiOH-søjle
Artikelnummer. 15157065 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
270 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15157065 270 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15157065 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 732967
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Tekniske data
Længde (metrisk) 270 mm
Type Flash kolonne
Diameter (metrisk) Udvendig 60 mm
Til brug med (udstyr) Biotage Isolera systemer