Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ BT 25 SiOH-søjle
Artikelnummer. 15164202 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
165 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
15164202 165 mm Pakke med 15
1 options
Artikelnummer. 15164202 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 732962
Tekniske data
Længde (metrisk) 165 mm
Type Flash kolonne
Diameter (metrisk) Udvendig 21.2 mm
Til brug med (udstyr) Biotage Isolera systemer