Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ BT 15 SiOH-søjle
Artikelnummer. 15114202 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
116 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15114202 116 mm Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 15114202 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 732961
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Tekniske data
Længde (metrisk) 116 mm
Type Flash kolonne
Diameter (metrisk) Udvendig 12.4 mm
Til brug med (udstyr) Biotage Isolera systemer