Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Messing ventiler
Artikelnummer. 10489171 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Mængde:
12 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10489171 12 Pakke Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 10489171 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730189.12
På lager
Til brug med vakuummanifolder
CHROMABOND™ vakuummanifold til samtidig klargøring af op til 12 prøver. Manifolden består af et rektangulært glasskab med en vakuummåler og et polypropylenlåg, der kan holde søjlerne eller patronerne. De udskiftelige ventiler på låget muliggør individuel vakuumstyring for hver fastfase ekstraktionskolonne, hvis det er nødvendigt. Kabinettet er udstyret med et variabelt stativ med udskiftelige skillevægge, der accepterer en bred vifte af beholdere som reagensglas, målekolber, scintillationshætteglas, autosampler hætteglas, plastik hætteglas og mange flere. Vakuumet i kammeret kan justeres med kontrolventilen og aflæses fra måleren.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Beskyttelse mod krydskontaminering
Type Ventil
Materiale Messing
Mængde 12 Pakke