Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Alox B polypropylen SPE-søjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
4 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 ml
45 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 50
Specifications
Specifications
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 45 ml |
| Kolonnetype | SPE |
| Sengens vægt | 4 mg |
| Til brug med (applikation) | Fast fase ekstraktion |
| Partikelstørrelse | 60 til 150μ m |
| Sorbent | Chromabond Alox B |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Overfladeareal (metrisk) | 150 m2 /g |