Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Kolonnetype | SPE |
| Til brug med (applikation) | Fast fase ekstraktion |
| Partikelstørrelse | 60 til 150μ m |
| Sorbent | Chromabond Alox A |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Overfladeareal (metrisk) | 150 m2 /g |