Få mere at vide
Azpack™ Tube Cleaner børste
Artikelnummer. 11338083
Børstemateriale:
Ekstra absorberende fleece
Standard garnstamme
Standard stivere trådgarn
Super børstestamme
Diameter (metrisk) børster:
3 mm
6 mm
Farve:
Hvid
Hvid/rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11338083
Brand: Azpack™ 11338083
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Renser rør med små boringer, stophaner og pipetter. Azpack™ Tube Cleaner Brush fås i en række stilarter for at imødekomme en række rengøringsbehov.
  • For at øge diameteren skal du blot fordoble og dreje
  • Længde: 10m
Tekniske data
Produkttype Rørrens
Børstemateriale Ekstra absorberende fleece
Håndtag Materiale Flexi-stamme Coil
Farve Hvid
Diameter (metrisk) børster 6 mm
Længde (engelsk) 393,7 tommer.
Længde (metrisk) 10 m