Få mere at vide
Azpack™ Tube Cleaner børste
Børstemateriale:
Ekstra absorberende fleece
Standard garnstamme
Standard stivere trådgarn
Super børstestamme
Diameter (metrisk) børster:
3 mm
6 mm
Farve:
Hvid
Hvid/rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- For at øge diameteren skal du blot fordoble og dreje
- Længde: 10m
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rørrens |
| Børstemateriale | Standard stivere trådgarn |
| Håndtag Materiale | Flexi-stamme Coil |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) børster | 3 mm |
| Længde (engelsk) | 393,7 tommer. |
| Længde (metrisk) | 10 m |