Få mere at vide
The Central Surgical Company™ Chroma Gesellschaft™ Stainless Steel Hypodermic Needle
Nålemåler:
14 G
16 G
17 G
18 G
19 G
20 G
21 G
23 G
25 G
26 G
Længde (metrisk) nål:
19 mm
24 mm
32 mm
38 mm
50 mm
76 mm
101 mm
203 mm
305 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Stainless Steel |
| Nålemåler | 14 G |
| Produkttype | Hypodermic Needle |
| Længde (metrisk) nål | 305 mm |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.