Få mere at vide
Minigrip™ Genlukkelige skriveposer
Artikelnummer. 11326924
Skift visning
Bredde (metrisk):
40 mm
75 mm
100 mm
140 mm
190 mm
Højde (metrisk):
65 mm
85 mm
140 mm
190 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
11326924 75 mm 85 mm Pakke med 100
10205074 100 mm 140 mm Pakke med 100
10001044 140 mm 140 mm Pakke med 100
10366984 190 mm 190 mm Pakke med 100
10634185 40 mm 65 mm Pakke med 100
10758235 75 mm 190 mm Pakke med 100
30057395 75 mm 190 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11326924 Leverandør Minigrip™ Leverandørnr. BAJ340011X
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mærk posens indhold med lethed. Minigrip™ Genlukkelige skriveposer har tre hvide streger, der er specielt designet til at skrive på med blæk eller tusch.
  • Polyethylen
  • Genlukkelig
  • Autoklaverbar
  • Tre skrivesøjler til mærkning
Tekniske data
Oversigt Genlukkelig taske
Farve Klar
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver
Materiale Polyethylen
Mængde 100 pakke
Højde (metrisk) 85 mm
Bredde (metrisk) 75 mm