Få mere at vide
Minigrip™ Genlukkelige skriveposer
Artikelnummer. 10758235
Bredde (metrisk):
40 mm
75 mm
100 mm
140 mm
190 mm
Højde (metrisk):
65 mm
85 mm
140 mm
190 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10758235
Brand: Minigrip™ BAJ340065X
Mærk posens indhold med lethed. Minigrip™ Genlukkelige skriveposer har tre hvide streger, der er specielt designet til at skrive på med blæk eller tusch.
  • Polyethylen
  • Genlukkelig
  • Autoklaverbar
  • Tre skrivesøjler til mærkning
Tekniske data
Oversigt Genlukkelig taske
Farve Klar
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver
Materiale Polyethylen
Mængde 100 pakke
Bredde (metrisk) 75 mm
Højde (metrisk) 190 mm