Få mere at vide
Bryson Packaging™ Genlukkelige poser
Bredde (metrisk):
60 mm
140 mm
205 mm
280 mm
352 mm
Højde (metrisk):
60 mm
140 mm
280 mm
325 mm
405 mm
Produkttype:
Prøvepose
Skrive-på taske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Klar i farven
- Tæt forsegling sikret
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Genlukkelig taske |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 100 pakke |
| Bredde (metrisk) | 280 mm |
| Højde (metrisk) | 405 mm |
| Produkttype | Prøvepose |