Få mere at vide
Bryson Packaging™ Genlukkelige poser
Artikelnummer. 10264594
Skift visning
Bredde (metrisk):
60 mm
140 mm
205 mm
280 mm
352 mm
Højde (metrisk):
60 mm
140 mm
280 mm
325 mm
405 mm
Produkttype:
Prøvepose
Skrive-på taske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Produkttype Pakningsstørrelse
10264594 205 mm 280 mm Skrive-på taske Pakke med 100
10071424 140 mm 140 mm Prøvepose Pakke med 100
11346934 205 mm 280 mm Prøvepose Pakke med 100
10779005 352 mm 325 mm Prøvepose Pakke med 100
11366934 280 mm 405 mm Prøvepose Pakke med 100
10021664 60 mm 60 mm - Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10264594 Leverandør Bryson Packaging™ Leverandørnr. BAJ340120J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.20 DKK
    78.06 DKK / Pakke med 100
    Spare 220.14 DKK
    73% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Gennemsigtig og fremragende til forsendelse, opbevaring og som prøveposer. Bryson Packaging™ Genlukkelige poser er lavet af polyethylen.
  • Klar i farven
  • Tæt forsegling sikret
Tekniske data
Oversigt Genlukkelig taske
Farve Klar
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver
Materiale Polyethylen
Mængde 100 pakke
Højde (metrisk) 280 mm
Produkttype Skrive-på taske
Bredde (metrisk) 205 mm