Få mere at vide
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Polypropylene Storage Containers
Kapacitet (metrisk):
3500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Microwaveable
- Freezer safe
- Stain resistant storage box
- Includes snap on lid
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3500 ml |
| Certificeringer/compliance | 2002/72/EC, BSEN 1186:2002 |
| Lukketype | Snap-on Lid |
| Farve | Clear |
| Materiale | Polypropylene |
| Form | Square |
| Til brug med (applikation) | Storage |
| Inkluderer | Snap-On Lid |
| Produkttype | Storage Box |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Vis mere |