Få mere at vide
Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 100 x 2,5 mm
Beskrivelse
Fås i forskellige størrelser og farver.
- Materiale - nylon
- Driftstemperatur: kabelbindere -40 °C til 85 °C, klæbende baser -20 °C til 60 °C
- Brandfarlighedsvurdering UL94 klasse V2
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kabelbinder |
| Materiale | Nylon |
| Farve | Brun |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Bredde (metrisk) | 2.5 mm |
| Dimensioner (L x B) | 100 x 2.5 mm |
| Trækstyrke (engelsk) | 8 kg |
| Mængde | 100/Pk. |
| Certificeringer/compliance | UL94 Klasse V2 |