Få mere at vide
Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 100 x 2,5 mm
Artikelnummer. 11358083
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Orange
Rød
Sort
Sølv
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11358083 Sort Pakke med 100
12306367 Lilla Pakke med 100
12396357 Sølv Pakke med 100
12366357 Gul Pakke med 100
12356357 Blå Pakke med 100
12346357 Rød Pakke med 100
11308093 Klar Pakke med 100
12376357 Grøn Pakke med 100
12386357 Orange Pakke med 100
12316367 Brun Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11358083 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 11358083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.30 DKK
    72.94 DKK / Pakke med 100
    Spare 11.36 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Bind og organiser computerkabler, ledninger og andre ting. Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 100 x 2,5 mm løsnes ikke, når først låsemekanismen er aktiveret.
Fås i assorterede størrelser og farver.
  • Materiale - nylon
  • Driftstemperatur: kabelbindere -40 °C til 85 °C, klæbebunde -20 C °til 60 °C
  • Brændbarhedsvurdering UL94 klasse V2
Tekniske data
Type Kabelbinder
Materiale Nylon
Farve Sort
Længde (metrisk) 100 mm
Bredde (metrisk) 2.5 mm
Dimensioner (L x B) 100 x 2.5 mm
Trækstyrke (engelsk) 8 kg
Mængde 100/Pk.
Certificeringer/compliance UL94 Klasse V2