Få mere at vide
Chroma Gesellschaft™ Heat Resistant Bench Mats
Artikelnummer. 10520814
Encompass
Dimensioner (L x B):
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10520814
Brand: FGF Aston BOR600050E
Hard, heat resistant squares, 6mm thick, consisting of reinforced calcium silicate matrix. Not suitable for direct heating applications. Should mats become wet, allow them to dry gradually at ambient temperature.
Tekniske data
Produkttype Microplate
Materiale Polypropylene
Dimensioner (L x B) 300 x 300 mm
Tykkelse 6 mm
Mængde 100Pack
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.