Få mere at vide
Ansell™ Microflex™ 93-260 Kemikalie-resistent engangshandske
Beskrivelse
- Trelagsdesign til overlegen beskyttelse mod skrappe kemikalier, herunder syrer, opløsningsmidler og baser
- Tynd mil konstruktion giver forbedret taktilitet og fingerfærdighed
- Ekstra blødt materiale og ergonomisk design for enestående pasform, følelse og fleksibilitet for længere brugstid
- Lavere acceptabel pinhole rate (0,65 AQL) og forlænget manchet for pålidelig beskyttelse mod farlige stoffer
- Silikonefri formulering og forarbejdning sikrer bedre produktbeskyttelse
STØRRELSESKEMA
- XS– 5,5 til 6
- S– 6,5 til 7
- M– 7,5 til 8
- L– 6,5 til 9
- XL– 9,5 til 10
- 2XL– 10,5 til 11
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D3577, TYPE II, PPE 89/686, EN 420, 388 & 374 KATEGORI III |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Grøn, Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitril, Neopren |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Produkttype | Engangshandsker |
| Størrelse | X-Large |
| Vis mere |