Få mere at vide
Ansell Microflex™ 93-260 Engangshandsker
Artikelnummer. 15653074
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15653074 Større Pakke med 50
15623074 X-Small -
15633074 Lille Pakke med 50
15643074 Medium Pakke med 50
15663074 X-Large Pakke med 50
15613074 2X-stor Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15653074 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93260090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00 DKK
    153.91 DKK / Pakke med 50
    Spare 118.09 DKK
    43% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver tynd, men alligevel hård kemisk beskyttelse med uovertruffen komfort. Microflex™ 93-260 Engangshandsker har et opløsningsmiddelbestandigt ydre, et syre- og basebestandigt mellemlag og et indvendigt lag, der er let at tage på.
  • Trelagsdesign for overlegen beskyttelse mod hårde kemikalier, herunder syrer, opløsningsmidler og baser
  • Tynd mil-konstruktion giver forbedret taktilitet og fingerfærdighed
  • Ekstra blødt materiale og ergonomisk design for fremragende pasform, fornemmelse og fleksibilitet til længere holdbarhed
  • Lavere acceptabel nålehulshastighed (0,65 AQL) og forlænget manchet for pålidelig beskyttelse mod farlige stoffer
  • Silikonefri formulering og forarbejdning sikrer bedre produktbeskyttelse
STØRRELSESDIAGRAM
  • XS – 5.5 til 6
  • S – 6.5 til 7
  • M – 7,5 til 8
  • L – 6,5 til 9
  • XL – 9,5 til 10
  • 2XL – 10.5 til 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, TYPE II, PPE 89/686, EN 420, 388 OG 374 KATEGORI III
Applikationer Industri
Farve Grøn, Blå
Engangs Engangsbrug
Finger Thickness (English) 7,9 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.20 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitrile, Polychloropren
Palm Thickness (English) 7,9 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.20 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Engangshandsker
Størrelse Større
Tykkelse (engelsk) 7,9 mio
Tykkelse (metrisk) 0.198 mm
Finger stil Tekstureret
Handske manchet stil Forlænget, Beaded
Model- 93-260
Emballagetype Dispenser boks
Mængde 50 pakke
Modstandsdygtig overfor Skarve kemikalier inklusive syrer, opløsningsmidler og baser
Trækstyrke 22 MPa
Længde (metrisk) 300 mm
Bredde (metrisk) 111 mm