Få mere at vide
Ansell Microflex™ 93-260 Kemikalie-resistent engangshandske
Artikelnummer. 15643074
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15643074 Medium Pakke med 50
15623074 X-Small -
15633074 Lille Pakke med 50
15653074 Større Pakke med 50
15663074 X-Large Pakke med 50
15613074 2X-stor Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15643074 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93260080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.70 DKK
    153.91 DKK / Pakke med 50
    Spare 106.79 DKK
    40% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver tynd, men alligevel hård kemisk beskyttelse med uovertruffen komfort. Microflex™ 93-260 Engangshandsker har et opløsningsmiddelbestandigt ydre, et syre- og basebestandigt mellemlag og et indvendigt lag, der er let at tage på.
  • Trelagsdesign til overlegen beskyttelse mod skrappe kemikalier, herunder syrer, opløsningsmidler og baser
  • Tynd mil konstruktion giver forbedret taktilitet og fingerfærdighed
  • Ekstra blødt materiale og ergonomisk design for enestående pasform, følelse og fleksibilitet for længere brugstid
  • Lavere acceptabel pinhole rate (0,65 AQL) og forlænget manchet for pålidelig beskyttelse mod farlige stoffer
  • Silikonefri formulering og forarbejdning sikrer bedre produktbeskyttelse
STØRRELSESKEMA
  • XS– 5,5 til 6
  • S– 6,5 til 7
  • M– 7,5 til 8
  • L– 6,5 til 9
  • XL– 9,5 til 10
  • 2XL– 10,5 til 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, TYPE II, PPE 89/686, EN 420, 388 & 374 KATEGORI III
Applikationer Industri
Farve Grøn, Blå
Engangs Engangsbrug
Finger Thickness (English) 7.9 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.20 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril, Neopren
Palm Thickness (English) 7.9 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.20 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Engangshandsker
Størrelse Medium
Tykkelse (engelsk) 7.9 mil
Tykkelse (metrisk) 0.198 mm
Finger stil Tekstureret
Handske manchet stil Forlænget, Beaded
Model- 93-260
Emballagetype Dispenser boks
Mængde 50 pakke
Modstandsdygtig overfor Skarve kemikalier inklusive syrer, opløsningsmidler og baser
Trækstyrke 22 MPa
Længde (metrisk) 300 mm
Bredde (metrisk) 98 mm