Få mere at vide
Ansell Microflex™ 93-260 Engangshandsker
Artikelnummer. 15623074
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15623074 X-Small -
15633074 Lille Pakke med 50
15643074 Medium Pakke med 50
15653074 Større Pakke med 50
15663074 X-Large Pakke med 50
15613074 2X-stor Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15623074 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93260060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00 DKK
    162.67 DKK / Pakke med 50
    Spare 119.33 DKK
    42% Slukket
På lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Giver tynd, men alligevel hård kemisk beskyttelse med uovertruffen komfort. Microflex™ 93-260 Engangshandsker har et opløsningsmiddelbestandigt ydre, et syre- og basebestandigt mellemlag og et indvendigt lag, der er let at tage på.
  • Trelagsdesign til overlegen beskyttelse mod skrappe kemikalier, herunder syrer, opløsningsmidler og baser
  • Tynd mil konstruktion giver forbedret taktilitet og fingerfærdighed
  • Ekstra blødt materiale og ergonomisk design for enestående pasform, følelse og fleksibilitet for længere brugstid
  • Lavere acceptabel pinhole rate (0,65 AQL) og forlænget manchet for pålidelig beskyttelse mod farlige stoffer
  • Silikonefri formulering og forarbejdning sikrer bedre produktbeskyttelse
STØRRELSESKEMA
  • XS– 5,5 til 6
  • S– 6,5 til 7
  • M– 7,5 til 8
  • L– 6,5 til 9
  • XL– 9,5 til 10
  • 2XL– 10,5 til 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certificeringer/compliance ASTM D3577, TYPE II, PPE 89/686, EN 420, 388 OG 374 KATEGORI III
Applikationer Industri
Farve Grøn, Blå
Engangs Engangsbrug
Finger Thickness (English) 7,9 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.20 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitrile, Polychloropren
Palm Thickness (English) 7,9 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.20 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Engangshandsker
Størrelse X-Small
Tykkelse (engelsk) 7,9 mio
Tykkelse (metrisk) 0.198 mm
Finger stil Tekstureret
Handske manchet stil Forlænget, Beaded
Model- 93-260
Emballagetype Dispenser boks
Mængde 50 pakke
Modstandsdygtig overfor Skarve kemikalier inklusive syrer, opløsningsmidler og baser
Trækstyrke 22 MPa
Længde (metrisk) 300 mm
Bredde (metrisk) 78 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.