Få mere at vide
Azpack™ Frysetørring og injektionshætteglas
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Diameter (metrisk):
14,25 mm (hals yderdiameter)
22,25 mm (hals-YD)
24,25 mm (hals OD)
29,25 mm (hals yderdiameter)
Højde (metrisk):
38 mm
39,5 mm
46 mm
56 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 104
Pakke med 154
Pakke med 186
Pakke med 441
Beskrivelse
- Fremstillet af FIOLAX™ neutralt klart glas
- Fremragende kemisk resistens, neutralitet og uigennemtrængelighed
- Krympe hals
- Leveres uden hætter
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Hætteglas |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Farve | Klar |
| Materiale | FIOLAX™ Glas |
| Hals stil | Crimp |
| Mængde | 104/Pk. |
| Lukkestørrelse | 20mm |
| Diameter (metrisk) | 29,25 mm (hals yderdiameter) |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 12.6 mm |
| Højde (metrisk) | 56 mm |