Få mere at vide
Azpack™ Frysetørring og injektionshætteglas
Artikelnummer. 10720634
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Diameter (metrisk):
14,25 mm (hals yderdiameter)
22,25 mm (hals-YD)
24,25 mm (hals OD)
29,25 mm (hals yderdiameter)
Højde (metrisk):
38 mm
39,5 mm
46 mm
56 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 104
Pakke med 154
Pakke med 186
Pakke med 441
Artikelnummer. 10720634
Brand: Azpack™ VGA220121U
Sørg for optimal beskyttelse af indholdet mod for tidlig ældning. Azpack™ Frysetørrende og injektionshætteglas beskytter indholdets integritet og tab af effektivitet.
  • Manufactured from FIOLAX™ neutral clear glass
  • Outstanding chemical resistance, neutrality and impermeability
  • Crimp neck
  • Supplied without caps
Tekniske data
Type Vial
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Farve Clear
Materiale FIOLAX™ Glass
Hals stil Crimp
Mængde 186/Pk.
Lukkestørrelse 20mm
Diameter (metrisk) 22,25 mm (hals-YD)
Diameter (metrisk) Indvendig hals 12.6 mm
Højde (metrisk) 38 mm