Få mere at vide
Azpack™ Frysetørring og injektionshætteglas
Artikelnummer. 10653205
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Diameter (metrisk):
14,25 mm (hals yderdiameter)
22,25 mm (hals-YD)
24,25 mm (hals OD)
29,25 mm (hals yderdiameter)
Højde (metrisk):
38 mm
39,5 mm
46 mm
56 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 104
Pakke med 154
Pakke med 186
Pakke med 441
Artikelnummer. 10653205
Brand: Azpack™ 10653205
Sørg for optimal beskyttelse af indholdet mod for tidlig ældning. Azpack™ Frysetørrende og injektionshætteglas beskytter indholdets integritet og tab af effektivitet.
  • Fremstillet af FIOLAX™ neutralt klart glas
  • Fremragende kemisk resistens, neutralitet og uigennemtrængelighed
  • Krympe hals
  • Leveres uden hætter
Tekniske data
Type Hætteglas
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Farve Klar
Materiale FIOLAX™ Glas
Hals stil Crimp
Mængde 441/Pk.
Lukkestørrelse 13mm
Diameter (metrisk) 14,25 mm (hals yderdiameter)
Diameter (metrisk) Indvendig hals 6.35 mm
Højde (metrisk) 39,5 mm