Få mere at vide
Azpack™ Elektrisk isoleringstape
Artikelnummer. 12311419
Farve:
Blå
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Artikelnummer. 12311419
Brand: Azpack™ 12311419
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klæber på glas, metal, papir, plast og træ. Azpack™ Elektrisk isoleringstape er flammehæmmende, selvslukkende og UV-bestandig.
  • Rødt og blåt bånd angiver spændingsniveau og fasering
  • Sort tape bruges hovedsageligt til isolering
  • Bredde: 19mm
  • 10m rulle
  • Materiale: PVC
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Polypropylen, PVC
Produkttype Elektrisk isoleringstape
Til brug med (applikation) Isolering, Lavspænding, neutral
Mængde 8/Pk.
Tykkelse (metrisk) 0.133 mm
Længde (metrisk) 10 m
Bredde (metrisk) 19 mm