Få mere at vide
Azpack™ Elektrisk isoleringstape
Artikelnummer. 10527254
Skift visning
Farve:
Blå
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
10527254 Blå Pakke med 8
12311419 Sort Pakke med 8
10316594 Rød Pakke med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10527254 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 10527254
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Klæber på glas, metal, papir, plast og træ. Azpack™ Elektrisk isoleringstape er flammehæmmende, selvslukkende og UV-bestandig.
  • Rødt og blåt bånd angiver spændingsniveau og fasering
  • Sort tape bruges hovedsageligt til isolering
  • Bredde: 19mm
  • 10m rulle
  • Materiale: PVC
Tekniske data
Farve Blå
Materiale Polypropylen, PVC
Produkttype Elektrisk isoleringstape
Til brug med (applikation) Lavspænding, fase A
Mængde 8/Pk.
Tykkelse (metrisk) 0.133 mm
Længde (metrisk) 10 m
Bredde (metrisk) 19 mm