Få mere at vide
Azpack™ Elektrisk isoleringstape
Farve:
Blå
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Beskrivelse
- Red and blue tape denote voltage level and phasing
- Black tape is used mainly for insulation
- Width: 19mm
- 10m reel
- Material: PVC
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Materiale | PVC |
| Produkttype | Electrical insulating tape |
| Til brug med (applikation) | Low voltage, phase C |
| Mængde | 8/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.133 mm |
| Længde (metrisk) | 10 m |
| Bredde (metrisk) | 19 mm |