Få mere at vide
Chroma Gesellschaft™ Crimp hætteglas aflukker
Description
- Håndbetjent
- Robust konstruktion
- Designet til at fjerne 11 mm hætter
Specifications
Specifications
| Til brug med (applikation) | 11m krympede hætter |