Få mere at vide
Chroma Gesellschaft™ 13 mm tænger stil decapper
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Kap | 11 mm |
| Til brug med (udstyr) | 11 mm Caps |
| Hætteglas type | Crimp Top Vial |
| Produkttype | Decapper i tængerstil |