Få mere at vide
Christeyns™ Chriox spray
Artikelnummer. 17890245
Skift visning
Størrelse:
750 ml
5 l
Pakningsstørrelse:
4.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17890245 750 ml 4.5 L
17800265 5 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17890245 Leverandør Christeyns™ Leverandørnr. 391172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00 DKK
    262.03 DKK / 4.5 L
    Spare 38.97 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Chriox spray er et økologisk, brugsklart desinfektionsmiddel baseret på pereddikesyre.
  • Økovaskemiddel certificeret af ECOCERT Greenlife i henhold til ECOCERT-standarden
  • Velegnet til rengøring af alle vaskbare overflader (også i fødevareindustrien)
  • Spray det rene produkt på overfladen, der skal behandles eller helst på en ren, nonwoven klud, og lad virke i 5 til 15 min.
Tekniske data
Produkttype Overfladedesinfektionsmiddel
Farvekodet Nej
Form Klar væske
pH 3 til 3,4
Duft Oparfumeret
Sterilitet Ikke steril
Mængde 6 flasker
Størrelse 750 ml