Få mere at vide
CHR-6494, MedChemExpress
Beskrivelse
CHR-6494 is a potent inhibitor of haspin, with an IC50 of 2 nM. CHR-6494 inhibits histone H3T3 phosphorylation. CHR-6494 can be used in the research of cancer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CHR-6494 |
| CAS | 1333377-65-3 |
| Farve | Earth Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H16N6 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (171.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CCCNC(C=C1)=NN2C1=NC=C2C3=CC(C=NN4)=C4C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.34 |
| Formel vægt | 292.34 |
| Vis mere |