missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chondroitin Sulfate Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30135998
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135998 5 g
17958204 1 g
17997914 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135998 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4327355G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 9082-07-9
Molekylær formel C28H40N2Na4O29S2
Synonym Chondroitin Hydrogen Sulfate Sodium Salt
IUPAC navn sodium (2S,3S,4R,5R,6R)-6-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-((sulfonatooxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)-3-(((2S,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-4-(((2R,3R,4S,5S,6S)-6-carboxylato-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-6-((sulfonatooxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4,5-dihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
SMIL O[C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@@H]2NC(C)=O)O[C@H](COS(=O)(O[Na])=O)[C@H](O)[C@@H]2O[C@@H]([C@@H]3O)O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@@H](C(O[Na])=O)O[C@@H](O[C@H]4[C@@H](O)[C@@H](COS(=O)(O[Na])=O)O[C@@H](O)[C@@H]4NC(C)=O)[C@@H]1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chondroitin sulfate sodium salt
Mængde 5 g
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.