Få mere at vide
Chondroitinsulfat natriumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15566186 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15566186 1 g 1g
15576186 5 g 5g
15586186 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15566186 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456280010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9082-07-9
Molekylær formel C13H21NO15S
Molekylvægt (g/mol) 463.36
InChI nøgle KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-(sulfooxy)oxan-4-yl]oxy}-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carboxylsyre
SMIL CC(=O)N[C@H]1[C@H](O)O[C@H](OS(O)(=O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chondroitin sulfate sodium salt
Mængde 1 g