Få mere at vide
Chondroitin Sulfate Potassium Salt (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chondroitin Sulfate Potassium Salt |
| CAS | 106440-56-6 |
| Molekylær formel | (C17H28NO12S)n • xK |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H29NO12S.K/c1-6-4-8(5-28-31(25)26)13(10(20)9(6)18-7(2)19)29-17-12(22)11(21)14(27-3)15(30-17)16(23)24;/h6,8-15,17,20-22H,4-5H2,1-3H3,(H,18,19)(H,23,24)(H,25,26);/q;+1/p-1/t6-,8-,9?,10-,11-,12-,13+,14+,15?,17-;/m1./s1 |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC)[C@@H](C(O)=O)O[C@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H](C)C[C@@H]2COS([O-])=O |
| IUPAC navn | Potassium (II) ((1R,2S,3R,4S,5R)-4-acetamido-2-(((2R,3R,4R,5S,6S)-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3-hydroxy-5-methylcyclohexyl)methyl sulfite |
| Molekylvægt (g/mol) | 470.5 |