Få mere at vide
Chondroitin Sulfate C Sodium Salt (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chondroitin sulfate C sodium salt |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C42H65N3O43S3/c1-7(46)43-13-19(52)16(49)10(4-75-89(66,67)68)78-38(13)84-29-21(54)24(57)41(87-32(29)35(61)62)83-27-15(45-9(3)48)40(80-12(18(27)51)6-77-91(72,73)74)86-30-22(55)25(58)42(88-33(30)36(63)64)82-26-14(44-8(2)47)39(79-11(17(26)50)5-76-90(69,70)71)85-28-20(53)23(56)37(65)81-31(28)34(59)60/h10-33,37-42,49-58,65H,4-6H2,1-3H3,(H,43,46)(H,44,47)(H,45,48)(H,59,60)(H,61,62)(H,63,64)(H,66,67,68)(H,69,70,71)(H,72,73,74)/p-6 |
| Formel vægt | 499.0608 |