missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chondroitin Sulfate, Bovine Trachea, TRC

Artikelnummer. 30365463
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365463 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365463 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC433045250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chondroitin Sulfate
CAS 9007-28-7
Molekylær formel C13H21NO15S
Mængde 250 mg
Synonym Chondroitin, hydrogen sulfate, Chondroitinsulfuric acids (8CI), ChondroGuard, Chondroitin Q, Chondroitin polysulfate, Chondroitin sulfate, Chondroitin sulphate, Chondroitinsulfuric acid, Chonsurid, Cosamin DS, Marine Cartilage 40S, Marine Chondroitin, Mucosatum, Uracyst S 400
InChI formel InChI=1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](O[C@H]1O)OS(=O)(=O)O)O)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)C(=O)O)O)O)O
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2R,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-sulfooxyoxan-4-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 463.37
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.