Få mere at vide
Choline iodide, 98%
Artikelnummer. p-7043458
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11314334
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00860.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17773-10-3 | C5H14INO | 231.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17773-10-3
Molekylær formel C5H14INO
Molekylvægt (g/mol) 231.08
MDL nummer MFCD00011900
InChI nøgle FNPBHXSBDADRBT-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline iodide, jodoetano, dilatol zambon, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, 2-hydroxyethyl trimethylammonium iodide, cholineiodide, acmc-209ed9, d0q2de, 2-hydroxyethyl trimethyl azanium iodide
PubChem CID 87300
IUPAC navn 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium;iodid
SMIL [I-].C[N+](C)(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Choline iodide
Smeltepunkt ∼270°C
Mængde 10 g
Beilstein 3912691
Formel vægt 231.08
Procent renhed 98%