Få mere at vide
Choline Hydroxide in Methanol Solution (~45% w/w, stabilized with 0.5% Paraformaldehyde), TRC
Artikelnummer. 30367548
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30367548 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30367548 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC43259510G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Choline Hydroxide
CAS 123-41-1
Molekylær formel C5H15NO2
Mængde 10 g
Synonym 2-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-ethanaminium Hydroxide (1:1), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium Hydroxide, (beta-Hydroxyethyl)trimethylammonium Hydroxide, Bursine, Cholinium Hydroxide, Fagine, Gossypine, Luridine, N,N,N-Trimethyl-N-(2-hydroxyethyl)ammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-N-hydroxyethylammonium Hydroxide, Sincaline, Sinkalin, Sinkaline, Trimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium Hydroxide, Trimethyl(hydroxyethyl)ammonium Hydroxide, Vidine
InChI formel InChI=1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
SMIL [OH-].C[N+](C)(C)CCO
IUPAC navn 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium;hydroxide
Molekylvægt (g/mol) 121.18
Formel vægt 121.1103
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 45 %