Få mere at vide
Choline hydroxide, 46% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11319859
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319859 25 mL 25ml
11329859 100 mL 100ml
11339859 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11319859 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24443.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123-41-1 | C5H15NO2 | 121.18 g/mol
Cholinhydroxid bruges som et forløbermolekyle for neurotransmitteren acetylcholin, det er involveret i flere funktioner, herunder muskel- og hukommelsesmuskelkontrol. Det blev brugt som en grundlæggende katalysator til aldol-kondensationsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cholinhydroxid bruges som et forløbermolekyle for neurotransmitteren acetylcholin, det er involveret i flere funktioner, herunder muskel- og hukommelsesmuskelkontrol. Det blev brugt som en grundlæggende katalysator til aldol-kondensationsreaktioner.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-41-1
Molekylær formel C5H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00002831
InChI nøgle KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline hydroxide, gossypine, sincaline, bursine, luridine, sinkalin, sinkaline, fagine, vidine, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium hydroxide
PubChem CID 31255
SMIL [OH-].C[N+](C)(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Choline hydroxide
Lineær formel HOCH2CH2N(CH3)3OH
Mængde 25 mL
FN nummer UN3267
IUPAC navn (2-hydroxyethyl)trimethylazaniumhydroxid
Formel vægt 121.18
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 46% w/w aq. soln.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Choline hydroxide, 46% w/w aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Choline hydroxide