Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cholinhydroxid, 45 vægt% vandig opløsning, ren, stabiliseret
Artikelnummer. 10582683 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10582683 500 mL Glasflaske 500ml
10128512 100 mL Glasflaske 100ml
11386725 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11945441 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10582683 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 386725000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123-41-1 | C5H15NO2 | 121.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Choline hydroxide, 45 wt.% aqueous solution
CAS 123-41-1, 7732-18-5
Farve Hvid
Tæthed 1.0700g/mL
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H15NO2
MDL nummer MFCD00002831
Mængde 500 mL
Merck Index 15,2211
Specifik vægtfylde 1.07
Synonym choline hydroxide, gossypine, sincaline, bursine, luridine, sinkalin, sinkaline, fagine, vidine, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium hydroxide
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible.
InChI nøgle KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
SMIL [OH-].C[N+](C)(C)CCO
IUPAC navn 2-hydroxyethyl(trimethyl)azaniumhydroxid
Stabilisator 1800ppm ethylenediamine 3000ppm hydroxylamine
Molekylvægt (g/mol) 121.18
PubChem CID 31255
Formel vægt 121.18
Procent renhed 44.0 to 48.0% (Total base)
Grad Ren
Fysisk form Granulært pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Choline hydroxide, stabilized, 45wt.% aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium hydroxide